Learn More
Cytiva Columnas IEX XL HiTrap™ SP Sepharose
Código de producto. 11565025 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Cantidad:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11565025 5 mL 5 x 5 mL paquete de 5
10480705 1 mL 1 x 5 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11565025 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17516101
 Artículo restringido
En stock
Optimizadas para la captura rápida y cómoda de proteínas a pequeña escala
  • Con diseño para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Para separaciones de grupo, concentraciones y limpieza de muestras
  • Cómodo y asequible para separaciones rápidas y sencillas, ya sea solas o conectadas en serie
  • Alta capacidad de unión con caudales elevados
  • El medio consiste en cadenas largas de dextrano acopladas a una matriz de agarosa sólida y muy entrecruzada al 6 %
  • Las cadenas de dextrano aumentan la exposición de los grupos cargados para grandes capacidades de carga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap SP XL
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Caudal <20 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) HiTrap SP XL son intercambiadores de cationes fuertes preempaquetados con medios SP Sepharose XL, optimizados para la captura rápida y cómoda de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX).
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 5 mL
Cantidad 5 x 5 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap SP XL 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.