Descripción
- Con diseño para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Para separaciones de grupo, concentraciones y limpieza de muestras
- Cómodo y asequible para separaciones rápidas y sencillas, ya sea solas o conectadas en serie
- Alta capacidad de unión con caudales elevados
- El medio consiste en cadenas largas de dextrano acopladas a una matriz de agarosa sólida y muy entrecruzada al 6 %
- Las cadenas de dextrano aumentan la exposición de los grupos cargados para grandes capacidades de carga
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | HiTrap Q XL |
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 0,6 in |
| Caudal | <20 ml/min. |
| Para utilizar con (aplicación) | HiTrap Q XL son intercambiadores de aniones fuertes preempaquetados con medios Q Sepharose XL, optimizados para la captura rápida y cómoda de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX). |
| Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 % |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Cantidad | 5 x 5 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Q XL 5 ml, 5 x 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol