Learn More
Cytiva Columnas IEX de flujo rápido de sefarosa HiTrap™ Q
Código de producto. 11535025 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ML
5 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11535025 5 mL 5 ML
10607275 1 mL 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11535025 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17515601
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan para purificaciones de proteínas a pequeña escala. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Q Sepharose Las columnas IEX de flujo rápido son intercambiadores de aniones fuertes para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie.
  • Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
  • Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Caudales altos y buen potencial de ampliación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap Q FF
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Caudal <20 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) HiTrap Q FF es una potente columna de cromatografía de intercambio aniónico para la purificación de proteínas a pequeña escala.
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 5 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Q FF 5 ml, 5 x 5 ml
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol