Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína G HiTrap™
Código de producto. 15142856 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de unión:
125 mg de IgG humana por columna
25 mg de IgG humana por columna
Cantidad:
1 paq.
2 paq.
5 paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ml
5 PCS
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de unión Cantidad unitSize
15142856 25 mg de IgG humana por columna 1 paq. 1 ml
10185894 25 mg de IgG humana por columna 5 paq. 5 PCS
11778438 125 mg de IgG humana por columna Unidad 1 PCS
10319494 25 mg de IgG humana por columna 2 paq. paquete de 2
11584895 125 mg de IgG humana por columna 5 paq. 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15142856 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29048581
Úselo para separaciones rápidas y fáciles de IgG de diferentes especies y subclases. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Proteína G HP Las columnas preenvasadas están preenvasadas con proteína G Sepharose™ .
  • Preenvasado con proteína G Sepharose Rendimiento alto
  • Capacidad de unión: 25 mg de IgG humana/columna
  • Presión máxima: 3 bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Columnas de 1 y 5 ml
Medios
  • Ligando: Proteína G recombinante que carece de región de unión a albúmina
  • Matriz: agarosa reticulada al 6 %
  • Tamaño medio de partícula: 34 μµm
  • Rango de trabajo de estabilidad de pH: 3 a 9
Columnas de 1 ml
  • Dimensiones de la cama: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
  • Dimensiones de la cama: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columnas preempaquetadas
Capacidad de unión 25 mg de IgG humana por columna
Diámetro interior de la columna (métrico) 7 mm
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,27 pulg
Caudal <4 ml/min.
Volumen de la cama (métrico) 1 ml
Para utilizar con (aplicación) Diseñada para su uso con una jeringa, una bomba peristáltica o un sistema de cromatografía
Descripción HiTrap Proteína G HP Son columnas preempacadas para la purificación preparativa de propósito general de anticuerpos monoclonales y policlonales de la mayoría de las especies, incluida la rata.
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 1 paq.