Learn More
Cytiva™ Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína G HiTrap™
Código de producto. 11778438 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de unión:
125 mg de IgG humana por columna
25 mg de IgG humana por columna
Cantidad:
1 paq.
2 paq.
5 paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ml
5 PCS
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de unión Cantidad Tamaño de la unidad
11778438 125 mg de IgG humana por columna Unidad 1 PCS
10185894 25 mg de IgG humana por columna 5 paq. 5 PCS
10319494 25 mg de IgG humana por columna 2 paq. paquete de 2
11584895 125 mg de IgG humana por columna 5 paq. 5 PCS
15142856 25 mg de IgG humana por columna 1 paq. 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11778438 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 17040501
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Úselo para separaciones rápidas y fáciles de IgG de diferentes especies y subclases. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Proteína G HP Las columnas preenvasadas están preenvasadas con proteína G Sepharose™ .
  • Preenvasado con proteína G Sepharose Rendimiento alto
  • Capacidad de unión: 25 mg de IgG humana/columna
  • Presión máxima: 3 bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Columnas de 1 y 5 ml
Medios
  • Ligando: Proteína G recombinante que carece de región de unión a albúmina
  • Matriz: agarosa reticulada al 6 %
  • Tamaño medio de partícula: 34 μµm
  • Rango de trabajo de estabilidad de pH: 3 a 9
Columnas de 1 ml
  • Dimensiones de la cama: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
  • Dimensiones de la cama: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columnas preempaquetadas
Capacidad de unión 125 mg de IgG humana por columna
Diámetro interior de la columna (métrico) 16 mm
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,62 in
Caudal <20 mL/min
Volumen de la cama (métrico) 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Diseñada para su uso con una jeringa, una bomba peristáltica o un sistema de cromatografía
Descripción HiTrap Proteína G HP Son columnas preempacadas para la purificación preparativa de propósito general de anticuerpos monoclonales y policlonales de la mayoría de las especies, incluida la rata.
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad Unidad
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Protein G HP 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol