Description
- Preenvasado con proteína G Sepharose Rendimiento alto
- Capacidad de unión: 25 mg de IgG humana/columna
- Presión máxima: 3 bar
- Material de la columna: polipropileno
- Para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Columnas de 1 y 5 ml
Medios
- Ligando: Proteína G recombinante que carece de región de unión a albúmina
- Matriz: agarosa reticulada al 6 %
- Tamaño medio de partícula: 34 μµm
- Rango de trabajo de estabilidad de pH: 3 a 9
Columnas de 1 ml
- Dimensiones de la cama: 7 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
- Dimensiones de la cama: 16 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 20 ml/min.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Columnas preempaquetadas |
| Capacidad de unión | 25 mg de IgG humana por columna |
| Diámetro interior de la columna (métrico) | 7 mm |
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 0,27 in |
| Caudal | <4 ml/min. |
| Volumen de la cama (métrico) | 1 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñada para su uso con una jeringa, una bomba peristáltica o un sistema de cromatografía |
| Descripción | HiTrap Proteína G HP Son columnas preempacadas para la purificación preparativa de propósito general de anticuerpos monoclonales y policlonales de la mayoría de las especies, incluida la rata. |
| Tampón de almacenamiento | Etanol al 20 % |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Protein G HP 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol