Descripción
- Preenvasado con proteína A Sepharose Medios de alto rendimiento para la purificación y fraccionamiento de subclases de IgG
- Para usar con jeringa, bomba o sistema de cromatografía como KTA diseño o FPLC Sistema
- Une 20 mg de IgG humana/ml de medio
- Estable en intervalo de pH entre 3 y 9 para uso y entre 2 y 10 para limpieza
- Diseñado para su uso con jeringas, bombas peristálticas o sistemas de cromatografía
- Presión máxima: 3 bar
- Material de la columna: polipropileno
- Columnas de 1 y 5 ml
Medios
- Ligando: Proteína nativa A
- Matriz: agarosa reticulada al 6 %
- Tamaño medio de partícula: 34 μµm
- Rango de trabajo de estabilidad de pH: 3 a 9
Columnas de 1 ml
- Dimensiones de la cama: 7 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
- Dimensiones de la cama: 16 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 20 ml/min.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | Medio de IgG de 20 mg/ml |
| Caudal | <20 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de cromatografía, manual |
| Para utilizar con (equipo) | Para jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía |
| Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 8 °C, etanol al 20 % |
| Cantidad | 5 x 5 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Protein A HP, 5 x 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol