Descripción
- Resina BioProcess
- Limpieza de estabilidad de pH: 2–13
- Estabilidad de pH, CIP 2–13
- Estabilidad química Todos los tampones acuosos de uso común, 0,5 M de NaOH, ácido cítrico de 0,1 M, etanol al 25 %, propanol al 30 %, metanol al 30 %, etilenglicol al 50 %, Tween-20 al 1 % y SDS al 1 %
Especificaciones
Especificaciones
| Material de columna | Polipropileno |
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 0,6 in |
| Matriz | Copolímero de acrilamida-dextrano |
| Para utilizar con (aplicación) | Exploración de métodos, separaciones de grupos, concentración de muestras y limpieza de muestras de biomoléculas cargadas |
| Tipo de ligando | SO3− |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Tamaño de partículas | 50 μm |
| pH | Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 4 hasta 11 |