Learn More
Cytiva HiTrap MacroCap SP
Código de producto. 15549244 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15549244
Marca: Cytiva 28929591
Columnas preempaquetadas.
  • Se suministra en paquetes de 10 x 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 10 x 1 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3