Learn More
Cytiva Columnas LX HiTrap™ MabSelect™ SuRe™
Código de producto. 16437695 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
5/paq.
Volumen de la cama (métrico):
1 mL
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Volumen de la cama (métrico) Tamaño de la unidad
16437695 5/paq. 1 mL paquete de 5
16417695 10/Paq. 1 mL paquete de 10
16427695 5/paq. 5 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16437695 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29268402
 Artículo restringido
Los anticuerpos policlonales, los anticuerpos monoclonales (mAb) y los fragmentos de anticuerpos suelen purificarse mediante cromatografía de afinidad. Las resinas que contienen un ligando inmovilizado (por ejemplo, proteína A, proteína G o proteína L) se utilizan para capturar anticuerpos y fragmentos de anticuerpos.
  • El ligando de proteína recombinante A, tolerante a los álcalis, es resistente a rigurosos procedimientos CIP y de desinfección con 0,5 a 0,1 M de NaOH
  • La alta capacidad de unión dinámica (DBC) para cultivos de alto título reduce el tiempo de proceso y la cantidad de medio utilizado
  • El perfil de elución genérico para diferentes anticuerpos monoclonales permite el abordaje de la plataforma a la purificación
  • La matriz de agarosa de alto flujo permite procesar grandes volúmenes de suministro
  • Reduce el riesgo de contaminación y contaminación cruzada del producto
  • Mejora el rendimiento y reduce los costes generales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Antibody Purification Column
Fase estacionaria MabSelect SuRe LX
Caudal 4 mL/min. (Max)
Ligando Proteína A
Tamaño de partículas 85 μm
Diana de purificación IgG humana
Volumen de la cama (métrico) 1 mL
Para utilizar con (aplicación) Purificación de IgG humana
Volumen de muestra 1 to 30 mg/Column
Cantidad 5/paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap MabSelect SuRe LX
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.