Descripción
Estas columnas están preempaquetadas con resina de cromatografía de proteína a MabSelect PrismA que se ha mejorado con una matriz de base de agarosa de flujo alto optimizada y un ligando derivado de proteína A genéticamente modificado, lo que permite una limpieza eficaz entre ciclos de purificación.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Caudal | <4 mL/min |
| Presión máx. de funcionamiento | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Cantidad | 5 x 1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de afinidad de anticuerpos |
| Tipo | Columna preempacada |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap MabSelect PrismA
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.