Learn More
Cytiva Columnas HiTrap MabSelect PrismA
Código de producto. 15803975 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 mL
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15803975 1 x 1 ml cada uno
15813975 5 x 1 ml paquete de 5
15823975 1 x 5 mL cada uno
15833975 5 x 5 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15803975 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17549851
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Columna de proteína A
Estas columnas están preempaquetadas con resina de cromatografía de proteína a MabSelect PrismA que se ha mejorado con una matriz de base de agarosa de flujo alto optimizada y un ligando derivado de proteína A genéticamente modificado, lo que permite una limpieza eficaz entre ciclos de purificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Caudal <4 mL/min
Presión máx. de funcionamiento 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Cantidad 1 x 1 ml
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de afinidad de anticuerpos
Tipo Columna preempacada
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap MabSelect PrismA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.