Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ Prepacked Columns
Código de producto. 11783319 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Línea de productos:
MabSelect
MabSelect™ Xtra
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Línea de productos unitSize
11783319 1 x 5 mL MabSelect 1 PCS
10106234 5 x 1 mL MabSelect™ Xtra paquete de 5
11550634 5 x 5 mL MabSelect™ Xtra 5 PCS
11545135 5 x 5 mL MabSelect paquete de 5
10359534 5 x 1 mL MabSelect paquete de 5
11793319 1 x 5 mL MabSelect™ Xtra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11783319 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28408255
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas en la purificación de MAb a pequeña escala en un bioproceso continuo. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ preempaquetado columnas para la purificación rápida De anticuerpos monoclonales (MAbs) de grandes volúmenes de muestra
Columnas HiTrap preempaquetadas para el desarrollo de procesos, el cribado de condiciones de purificación y la purificación a pequeña escala de MAbs. Los medios MabSelect son adecuados para los altos caudales y presiones que se requieren al escalar.
  • Acoplamiento orientado del ligando recombinante de proteína A a la agarosa matriz a través de una cisteína C-terminal diseñada aumenta la capacidad de unión de IgG sobre otros medios de proteína A.
  • La alta capacidad, la baja fuga de ligando y la matriz de base de flujo alto permiten la purificación de MAbs a escala de proceso.
  • Menos problemas regulatorios debido a la ausencia total de mamíferos, cultivo en la producción y purificación de ligando
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
MabSelect
  • Permite al menos cinco veces más caudales que el entrecruzamiento convencional agarosa de porosidad similar.
  • El ligando de proteína A recombinante promueve la especificidad de la unión Fc región de IgG que permite la purificación en un solo paso.
MabSelect Xtra™
  • El mismo ligando de proteína A recombinante que MabSelect, pero con un tamaño de partícula menor y mayor porosidad, para aumentar la capacidad de unión dinámica.
  • Permite la unión de muestras con altos niveles de expresión de la anticuerpo monoclonal.
  • Reduce el coste total de producción debido a la posibilidad de procesamiento materias primas concentradas en menos lotes.
(Resistencia superior) MabSelect SuRe™
  • El ligando derivado de la proteína A tolerante a Akali permite el uso de hasta 0,5 M NaOH para limpieza «in situ» (CIP).
  • Permite ahorros significativos de costos y la extensión de ciclos en forma regular producción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos MabSelect
Capacidad de unión ∼30 mg/mL Human lgG at 2.4 min. residence time
Diámetro interior de la columna (métrico) 1.6 cm
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,62 in
Caudal <20 mL/min.
Volumen de la cama (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) For fast purification of monoclonal antibodies from large sample volumes, Protein Purification
Volumen de muestra 5 mL
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 1 x 5 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap MabSelect, 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol