Descripción
Columnas HiTrap preempaquetadas para el desarrollo de procesos, el cribado de condiciones de purificación y la purificación a pequeña escala de MAbs. Los medios MabSelect son adecuados para los altos caudales y presiones que se requieren al escalar.
- Acoplamiento orientado del ligando recombinante de proteína A a la agarosa matriz a través de una cisteína C-terminal diseñada aumenta la capacidad de unión de IgG sobre otros medios de proteína A.
- La alta capacidad, la baja fuga de ligando y la matriz de base de flujo alto permiten la purificación de MAbs a escala de proceso.
- Menos problemas regulatorios debido a la ausencia total de mamíferos, cultivo en la producción y purificación de ligando
- Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
MabSelect
- Permite al menos cinco veces más caudales que el entrecruzamiento convencional agarosa de porosidad similar.
- El ligando de proteína A recombinante promueve la especificidad de la unión Fc región de IgG que permite la purificación en un solo paso.
- El mismo ligando de proteína A recombinante que MabSelect, pero con un tamaño de partícula menor y mayor porosidad, para aumentar la capacidad de unión dinámica.
- Permite la unión de muestras con altos niveles de expresión de la anticuerpo monoclonal.
- Reduce el coste total de producción debido a la posibilidad de procesamiento materias primas concentradas en menos lotes.
- El ligando derivado de la proteína A tolerante a Akali permite el uso de hasta 0,5 M NaOH para limpieza «in situ» (CIP).
- Permite ahorros significativos de costos y la extensión de ciclos en forma regular producción.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pre-packed Columns |
| Línea de productos | MabSelect |
| Capacidad de unión | ∼30 mg/mL Human lgG at 2.4 min. residence time |
| Diámetro interior de la columna (métrico) | 1.6 cm |
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 0,62 in |
| Caudal | <20 mL/min. |
| Volumen de la cama (métrico) | 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | For fast purification of monoclonal antibodies from large sample volumes, Protein Purification |
| Descripción | HiTrap MabSelect columns are prepacked with MabSelect, a BioProcess resin for capturing of mAbs from large sample volumes. |
| Volumen de muestra | 5 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap MabSelect, 5 ml, 5 x 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.