Learn More
Cytiva HiTrap, LambdaFabSelect, columna preempaqueta de 1 ml
Código de producto. 14821611 Tienda Cytiva Productos
Código de producto. 14821611 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17548211
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
LambdaFabSelect es un medio de cromatografía de afinidad, diseñado para la purificación de fragmentos de lambda Fab, con gran capacidad de unión, pureza y rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap LambdaFabSelect, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.