Learn More
Cytiva Columnas HiTrap™ IMAC
Código de producto. 11758498 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diámetro interior (imperial):
0,27 in
0,62 in
Tamaño de partículas:
34 μm
90 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (imperial) Tamaño de partículas unitSize
11758498 5 x 5 mL 0,62 in 90 μm paquete de 5
10535735 5 x 1 mL 0,27 in 34 μm paquete de 5
11514955 5 x 5 mL 0,62 in 34 μm paquete de 5
10697275 5 x 1 mL 0,27 in 90 μm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11758498 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17092104
Includes
Instrucciones, además de una gran variedad de conectores para sistemas de cromatografía, jeringa y bomba peristáltica
Para optimizar la purificación de proteínas marcadas con histidina cuando Ni +2 no es la mejor elección de iones metálicos
  • Carga cómodamente con el metal que elijas
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Disponible preempaquetado con IMAC Sepharose™ Alto rendimiento (HP ), con tamaño de perla pequeño para una purificación de alto rendimiento, o IMAC Sepharose 6 Flujo rápido (FF), con mayor tamaño de perla para una fácil ampliación
  • Alta capacidad de unión: ≥40 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio (dependiente de proteína/ion metálico)
  • Estable en presencia de todos los tampones utilizados habitualmente
  • Disponible en tamaños de 1 ml y 5 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 mL
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Caudal <4 ml/min.
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Contenido del kit Preenvasado con medios de flujo rápido IMAC Sepharose 6
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida
Material Polipropileno
Presión máxima 42 psi
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 90 μm
Tipo de producto Columna HiTrap IMAC Fast Flow
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 5 x 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Para optimizar la purificación de proteínas etiquetadas con His
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap IMAC FF, 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol