Learn More
Cytiva Columnas HiTrap™ IMAC
Código de producto. 10535735 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diámetro interior (imperial):
0,27 in
0,62 in
Tamaño de partículas:
34 μm
90 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (imperial) Tamaño de partículas unitSize
10535735 5 x 1 mL 0,27 in 34 μm paquete de 5
11514955 5 x 5 mL 0,62 in 34 μm paquete de 5
10697275 5 x 1 mL 0,27 in 90 μm paquete de 5
11758498 5 x 5 mL 0,62 in 90 μm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10535735 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17092003
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Instrucciones, además de una gran variedad de conectores para sistemas de cromatografía, jeringa y bomba peristáltica
Para optimizar la purificación de proteínas marcadas con histidina cuando Ni +2 no es la mejor elección de iones metálicos
  • Carga cómodamente con el metal que elijas
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Disponible preempaquetado con IMAC Sepharose™ Alto rendimiento (HP ), con tamaño de perla pequeño para una purificación de alto rendimiento, o IMAC Sepharose 6 Flujo rápido (FF), con mayor tamaño de perla para una fácil ampliación
  • Alta capacidad de unión: ≥40 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio (dependiente de proteína/ion metálico)
  • Estable en presencia de todos los tampones utilizados habitualmente
  • Disponible en tamaños de 1 ml y 5 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 mL
Diámetro interior (imperial) 0,27 in
Caudal <4 ml/min.
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Contenido del kit IMAC Sepharose
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida
Material Polipropileno
Presión máxima 42 psi
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 34 μm
Tipo de producto Columna HiTrap IMAC HP
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 5 x 1 mL
Para utilizar con (aplicación) Para optimizar la purificación de proteínas etiquetadas con His
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap IMAC HP, 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Líquido inflamable Categoría 3
Faresætning
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.