Includes
Instrucciones completas de uso y optimización de métodos, recomendaciones para la preparación de muestras y una variedad de conectores para jeringa, bomba peristáltica y sistema de cromatografía
- Preempaquetado con un medio de adsorción tiofílico, 2-mercaptopiridina acoplada a un medio de alto rendimiento Sepharose™
- La recuperación de IgM es alta, con excelente retención de actividad; pureza típica, > 80 %
- Es posible la purificación de IgM humana; capacidad de unión: 5 mg de IgM humana/ml de medio
- Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
Información de órdenes
Se suministran en paquetes de columnas de cinco 1 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Capacidad de unión | 5 mg de IgM humana/ml de medio |
| Diámetro interior (imperial) | 0,62 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 cm |
| Descripción | Purification de IgM HP HiTrap es una columna de 1 ml preempaquetada con Sepharose de alto rendimiento para una purificación rápida y eficiente de IgM monoclonal. |
| Caudal | <4 mL/min |
| Contenido y almacenamiento | 4 a 8 °C, etanol al 20 % |
| Cantidad | 5 x 1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de cromatografía, manual |
| Tipo | Columna preempacada |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap IgM Purification 1 ml, 5 x 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol