Learn More
Cytiva IgG Sepharose FF HiTrap™
Código de producto. 15539244 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15539244 5 paquete de 5
1 options
Código de producto. 15539244 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28908366
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
IgG Sepharose FF HiTrap™ Cytiva es fácil de usar con una jeringa, bomba peristáltica o un sistema de cromatografía.
  • Purificación manual o del sistema
  • Cartucho de columna pequeña
  • Se suministra en un paquete de 5 de 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 ml
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Cantidad 5
Altura (métrico) 25 mm
Requisitos de almacenamiento De 4 a 30 °C, etanol al 20 %