Learn More
Cytiva Kit de selección IEX HiTrap™
Código de producto. 10186074 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10186074 7 x 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10186074 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17600233
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Includes
Siete columnas HiTrap de 1 ml preempaquetadas, con uno de los siguientes: Q Sepharose de flujo rápido (anión fuerte), SP Sepharose de flujo rápido (catión fuerte), CM Sepharose de flujo rápido (catión débil), DEAE Sepharose (anión débil), ANX Sepharose 4 de flujo rápido (sub alto) (anión débil), Q Sepharose XL (anión fuerte) y SP Sepharose XL (catión fuerte); conectores; e instrucciones
Se utiliza para la evaluación rápida y sencilla de numerosos medios diferentes. Los kits de selección HiTrap™ IEX contienen Sepharose™ de flujo rápido y Sepharose XL en combinación con siete ligandos de intercambio de iones diferentes.
  • Amplia gama de intercambiadores de aniones y cationes débiles/fuertes preempaquetados en columnas HiTrap de 1 ml para detectar una variedad de medios diferentes
  • Excelente para estudios de optimización: la composición del tampón, el pH, el caudal, la carga de muestras y el esquema de elución se pueden optimizar con pequeñas cantidades de muestras antes de la ampliación
  • Diseñadas para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Caudal de columna recomendado, <4 ml/min; presión máxima: 3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de selección HiTrap IEX
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,2 in
Caudal <4 mL/min
Para utilizar con (aplicación) El kit de selección HiTrap IEX se utiliza para la detección de la resina de intercambio iónico de GE óptima para aplicaciones específicas y trabajos de desarrollo.
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 % (Q, DEAE, ANX, cm), etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio (SP)
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 7 x 1 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap IEX Selection Kit'
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol