Learn More
Cytiva Columna IEX preempaquetadas de alto rendimiento HiTrap™
Código de producto. 11768508 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Cantidad:
5 paq.
Cada uno
Caudal:
<20 ml/min.
<4 mL/min
Tipo de medios:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Tamaño de la unidad:
1 ML
5 PCS
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Caudal Tipo de medios Tamaño de la unidad
11768508 5 mL 5 paq. <20 ml/min. Q Sepharose HP 5 PCS
10647265 1 mL 5 paq. <4 mL/min SP Sepharose HP paquete de 5
11748508 5 mL 5 paq. <20 ml/min. SP Sepharose HP 5 PCS
11758508 1 mL 5 paq. <4 mL/min Q Sepharose HP 5 PCS
15157956 1 mL Cada uno <4 mL/min SP Sepharose HP 1 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11768508 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17115401
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan para la purificación de proteínas de alta resolución y a pequeña escala. Las columnas preempaquetadas de alto rendimiento IEX GE Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ son columnas preempaquetadas, listas para usar y de intercambio de catio
  • Preempaquetadas con sefarosa Q o SP High Performance
  • Cómodo y reproducible para separaciones rápidas, sencillas y de alto rendimiento, ya sea solas o conectadas en serie
  • Con diseño para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Presión máx.: 3 bar
  • Columnas de polipropileno de 1 y 5 ml
Medios:
  • Tamaño de partícula: 24-44 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 4 hasta 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligando: Amina cuaternaria
  • Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio aniónico
  • Capacidad iónica: 0,14 a 0,20 mmol Cl-/ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514) 
  • Ligando: Sulfopropyl
  • Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio catiónico
  • Capacidad iónica: De 0,15 a 0,20 mmol H+/mL
Columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
  • Velocidad de flujo: máx. 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
  • Velocidad de flujo: máx. 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap Q HP, 5 x 5 ml
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,2 in
Caudal <20 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) HiTrap SP HP y HiTrap Q HP están preempaquetadas, listas para usar cationes y columnas de intercambio de aniones para la exploración de métodos, separaciones de grupos, concentración de muestras y limpieza de muestras de biomoléculas cargadas
Tipo de medios Q Sepharose HP
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 5 mL
Cantidad 5 paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Q HP 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol