Learn More
Cytiva Kit de selección de HIC HiTrap™ Sepharose™
Código de producto. 10647784 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 × 1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10647784 7 × 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10647784 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28411007
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para separaciones a escala de procesos intermedios y de laboratorio y purificaciones de paso final. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ HIC Sepharose™ El kit de selección aprovecha al máximo la cromatografía de interacción hidrofóbica proporcionando la máxima resolución.
  • Incluye siete columnas HIC de 1 ml, cada una con un medio diferente para la selección y el cribado de medios a pequeña escala.
  • Diseño flexible para su uso con jeringas, bomba de laboratorio única o sistema de cromatografía.
  • Caudales altos y altas capacidades
Columnas de medios en los Kit:
Fenil sefarosa de alto rendimiento
  • Para separaciones de laboratorio e intermedias a escala de proceso y purificaciones de paso final que necesiten una alta resolución
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow™ (Low Sub) and Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (High Sub)
  • Para purificaciones de paso inicial e intermedio que requieren una matriz con hidrofobicidad baja a media
  • Dos grados de sustitución disponibles aumentan la probabilidad de encontrar la selectividad y capacidad óptimas para una aplicación determinada
  • Butil-Sefarosa de alto rendimiento
    • Para los pasos intermedios y finales de purificación
    • La densidad relativamente alta de ligando permite una alta capacidad de unión dinámica para proteínas, incluso con concentraciones bajas de sal
    Butil Sepharose 4 Fast Flow
    • Para purificaciones de paso inicial e intermedio que requieren una matriz con hidrofobicidad baja a media
    • A menudo funciona bien incluso en concentraciones de sal relativamente bajas
    Butil-S Sefarosa 6 Fast Flow
    • La opción menos hidrófoba en la serie Fast Flow
    • Adecuado para la unión y elución de proteínas hidrófobas relativamente fuertes
    Octil Sepharose 4 Fast Flow
    • Diferente carácter hidrofóbo de los ligandos fenil y butilo
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen del lecho 1 ml
    Diámetro interior (imperial) 0,275 in
    Diámetro interior (métrico) 7 mm
    Tipo de producto Kit de selección HiTrap HIC
    Caudal < 4 ml/min
    Cantidad 7 × 1 ml
    Incluye Siete columnas HiTrap de 1 ml que contienen los siguientes medios: Phenyl Sepharose alto rendimiento, Butyl Sepharose alto rendimiento, Phenyl Sepharose 6 flujo rápido (bajo sub), Phenyl Sepharose 6 flujo rápido (alto sub), Butyl-S Sepharose 6 flujo rápido, Butyl Sepharose 4
    Material Polipropileno
    Presión máxima 5 Bar [0,5 MPa] (70 psi)
    Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • HiTrap HIC Selection Kit'
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Líquido inflamable Categoría 3
    Indicaciones de peligro
    • H226-Líquidos y vapores inflamables.
    Consejos de prudencia
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
    • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
    • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
    • P235-Mantener en lugar fresco.
    • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol