Learn More
Cytiva™ Columnas de alto rendimiento de heparina HiTrap™
Código de producto. 10298944 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min.
Diámetro interior (métrico):
0,7cm
1,6cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10298944 1 x 5 ml <20 ml/min 1,6cm 1 PCS
11738448 5 x 5 ml <20 ml/min 1,6cm paquete de 5
10288944 5 x 1 ml <4 ml/min. 0,7cm 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10298944 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 17040701
 Artículo restringido
En stock
Purifique proteínas de unión al ADN, factores de coagulación, lipoproteínas y factores de síntesis de proteínas. Las columnas HP de heparina Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ están preempaquetadas con heparina Sepharose™ High Performance pa
  • Estable en el intervalo de pH de 5 a 10
  • Tolera los tampones acuosos comúnmente utilizados
  • Medio de heparina Sepharose High Performance une ligando con heparina porcina al 6 % de agarosa por aminación reductiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 x 5 ml
Caudal <20 ml/min
Tamaño de partículas 34 μm
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida, como diseño AKTA™ o un sistema FPLC
Volumen del lecho 5 ml
Tipo de producto Heparina HP Columna
Diámetro interior (métrico) 1,6cm
Para utilizar con (aplicación) Purificación de antitrombina III, factores de coagulación y otras proteínas plasmáticas
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Tipo de ligando Medio de 10 mg de heparina/ml
Material Polipropileno
Presión máxima 42psi
Intervalo de pH De 5 a 10
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Tipo de muestra Proteínas de unión al ADN, factores de coagulación, lipoproteínas, factores de síntesis de proteínas
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol