Descripción
- El factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) es una hormona que estimula la producción de glóbulos blancos en la médula ósea.
- Para un paso de purificación altamente selectivo, el ligando de afinidad se basa en un fragmento de anticuerpo de cadena única dirigido contra el G-CSF.
- Para facilitar la unión de la molécula objetivo, el ligando se une a la matriz de base a través de un agente separador hidrófilo.
- El ligando se produce en un sistema de expresión de levadura donde la fermentación, la purificación subsiguiente y la formulación se realizan en ausencia de componentes derivados de animales.
- La matriz de base de agarosa rígida de GCSFSelect permite el procesamiento de grandes volúmenes de muestra.
- Composición: ligando acoplado a Capto a través de enlaces de amida estables
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 20 mL/min |
| Para utilizar con | Purificación del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) recombinante |
| Tipo de ligando | Fragmento de anticuerpo de cadena única dirigido contra el G-CSF |
| Tamaño de partículas | 75 μm |
| pH | De 2 a 12 |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Capacidad de unión | 19,5 mg/columna |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Diana de purificación | Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) |
| Tipo de producto | Columna |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap GCSFSelect 5 ml, 1 x 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol