Learn More
Cytiva Kit HiTrap de selección de IEX de caudal rápido
Código de producto. 15518501 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15518501 5 x 5 mL 1 set
1 options
Código de producto. 15518501 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 90100200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit HiTrap de selección de IEX de caudal rápido
  • Kit HiTrap de selección de IEX de caudal rápido
  • Almacenamiento: 4 a 30 °C, etanol al 20 %
  • Se suministran en paquetes de 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C. Etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 5 mL
Cantidad 5 x 5 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fast Flow IEX select kit HiTrap
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.