Descripción
- Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
- Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Caudales altos y buen potencial de ampliación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | HiTrap CM FF |
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 0,6 in |
| Caudal | <20 ml/min. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la exploración de métodos, separaciones de grupos, concentración de muestras y limpieza de muestras de biomoléculas cargadas |
| Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 % |
| Tipo de columna | Pre-packed Column |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Cantidad | 5 x 5 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap CM FF 5 ml, 5 x 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol