Learn More
Cytiva™ HiTrap™ Columnas de cromatografía con MabSelect™ Resina de proteína L VL
Código de producto. p-7250485 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Volumen del lecho:
1 mL
5 mL
Diámetro interior (métrico):
7 mm
16 mm
Caudal:
<20 mL/min
<4 mL/min
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Caudal Tamaño de la unidad
17841532 1 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 mL/min cada uno
17847774 5 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 mL/min 5 ml
17897764 1 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 mL/min 5 ml
17817774 5 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 mL/min 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17841532 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 17542051
Columnas de cromatografía de afinidad de proteína L para la captura de anticuerpos Fab, biespecíficos y otras variantes que contienen una cadena ligera kappa.
  • El ligando de proteína L rediseñado captura anticuerpos Fab, biespecíficos y otras variantes que contienen una cadena ligera kappa con alta capacidad de unión y estabilidad alcalina mejorada.
  • Alta capacidad de unión dinámica para una captura eficiente de moléculas objetivo
  • Estable cuando se limpia con NaOH 0,1 M, lo que reduce el riesgo de incidentes de carga biológica.
  • Proporciona una buena resolución para las impurezas relacionadas con el producto en la captura de anticuerpos biespecíficos.
A medida que aumenta la diversidad de variantes de anticuerpos, también aumenta la necesidad de resinas cromatográficas que puedan capturar y purificar estas variantes. Como alternativa a la proteína A, la proteína L se puede utilizar para capturar anticuerpos Fab, anticuerpos biespecíficos y otras moléculas que contienen variantes kappa de la cadena ligera variable (VL). La proteína L se une a los subtipos 1, 3 y 4 de la cadena ligera kappa humana y al subtipo 1 de la cadena ligera kappa de ratón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 mL
Diámetro interior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Cantidad 1 x 1 mL
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25 mm
Caudal <4 mL/min
Presión máxima 5bar
Tipo de columna Columna de afinidad
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de afinidad de anticuerpos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol