Learn More
Cytiva Medios FF de sefarosa quelante HiTrap
Código de producto. 13485177 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 × 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13485177 5 × 1 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 13485177 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 90100347
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Cantidad 5 × 1 ml
Estabilidad Estable en todos los tampones acuosos más utilizados
Requisitos de almacenamiento de 4 a 30 °C, 20 % de etanol
Tipo de producto Medios FF de sefarosa quelante HiTrap
Tamaño de partículas 45-165 μm
Material Polipropileno
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 13
Volumen del lecho (métrico) 1 ml
Tipo de ligando ácido iminodiacético
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Chelating Sepharose 6 Fast Flow, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol