Descripción
- Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de caudal y una baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad en la escala del proceso
- La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
- Detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
- Fuerte intercambiador aniónico de sulfonato
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 5 ml |
| Caudal | <20 ml/min. |
| Para utilizar con (aplicación) | La columna de cromatografía HiTrap Capto SP ImpRes está empaquetada con una resina moderna de intercambio de cationes fuerte para la purificación de proteínas de gran resolución, a pequeña escala. |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Cantidad | 5 x 5 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Capto SP ImpRes 5 ml, 5 x 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol