Learn More
Cytiva Columnas IEX HiTrap™ Capto™ SP ImpRes
Código de producto. 11623074 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Caudal:
<20 ml/min.
<4 mL/min
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal Tamaño de la unidad
11623074 5 x 1 mL <4 mL/min paquete de 5
11633074 5 x 5 mL <20 ml/min. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11623074 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17546851
 Artículo restringido
En stock
Medio de alto rendimiento para la purificación de proteínas intermedia y de pulido
  • Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de caudal y una baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad en la escala del proceso
  • La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
  • Detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
  • Fuerte intercambiador aniónico de sulfonato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 1 ml
Caudal <4 mL/min
Para utilizar con (aplicación) La columna de cromatografía HiTrap Capto SP ImpRes está empaquetada con una resina moderna de intercambio de cationes fuerte para la purificación de proteínas de gran resolución, a pequeña escala.
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 5 x 1 mL