Learn More
Cytiva Columna HiTrap™ Capto™ SP ImpRes
Código de producto. 16300906 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16300906 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16300906 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29400460
 Artículo restringido
En stock
Preempaquetada con una resina de cromatografía de intercambio de cationes fuerte para la purificación de proteínas de alta resolución
  • Preenvasado con Capto SP Resina ImpRes que  acopla un sulfonato (SP ) intercambiador de cationes fuerte a una matriz de agarosa de alto flujo modificada químicamente
  • La matriz proporciona una mayor rigidez de las partículas sin comprometer el tamaño de los poros para permitir  Para alturas de lecho elevadas y la purificación de muestras viscosas a caudales elevados
  • HiTrap El formato está diseñado para ofrecer calidad y flexibilidad en aplicaciones a escala de proceso.
  • La ampliación permite una alta resolución combinada con caudales rápidos
  • La alta capacidad de unión, la alta velocidad de flujo y la baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad a escala del proceso.
  • Apto para el cribaje de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
  • Optimizado para la purificación intermedia y de pulido de proteínas
  • Conveniente HiTrap Formato para una fácil conexión a una jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía como un sistema ÄKTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Matriz Agarosa de caudal alto
Caudal <4 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio iónico
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 4 °C y 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Fuerza de enlace > 70 mg de lisozima/ml de medio, > 95 mg de BSA/ml de medio
Presión máx. de funcionamiento 5 bares (70 psi)
Tipo de columna Columna preempacada
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (métrico) 1 mL
pH Desde 3 hasta 14
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 25 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto SP ImpRes, 1 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.