Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas ImpAct Capto S HiTrap
Código de producto. 15371642 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1mL
5 x 5mL
Caudal:
20 ml/min
4 ml/min
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal unitSize
15371642 5 x 5mL 20 ml/min paquete de 5
15361642 5 x 1mL 4 ml/min paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15371642 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17371755
Las columnas ImpAct HiTrap Capto S están preempaquetadas con un medio de cromatografía de intercambio catiónico ImpAct Capto S para la detección y purificaciones de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX).
  • Práctica columna preempaquetada para purificaciones rápidas, reproducibles y fáciles a pequeña escala.
  • Alta capacidad de unión, > 100 mg MAb/mL medio.
  • Eliminación eficiente de agregados a alta carga de anticuerpos monoclonales.
  • Purificación y pulido intermedio de alta resolución basado en el método bien establecido Capto plataforma.
  • Flexibilidad de diseño gracias a una gran ventana operativa de caudales y alturas de lecho para una optimización y escalado sencillos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna preempaquetada HiTrap Capto S Impact
Cantidad 5 x 5mL
Caudal 20 ml/min
Material Agarosa de flujo alto
Intervalo de pH De 4 a 12
Tamaño de partículas 50 μm
Tipo de columna Columna de intercambio de iones
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto S ImpAct, 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.