Descripción
- Columnas preempaquetadas para purificaciones a pequeña escala, así como la optimización de métodos y parámetros, como la carga de muestras y las condiciones de unión
- HiTrap™ Capto™ Las columnas S ImpAct proporcionan separaciones rápidas, reproducibles y fáciles en un formato conveniente
- Una resina de cromatografía BioProcess desarrollada para la purificación a gran escala de proteínas biofarmacéuticas.
- Basado en el bien establecido Capto Matriz base, ofrece muchas oportunidades para mejorar la productividad y el desarrollo de procesos sencillos.
- Capto S ImpAct satisface las demandas industriales con seguridad de suministro y soporte técnico y regulatorio integral.
- Las columnas se utilizan mejor cuando están conectadas a sistemas de cromatografía líquida como los sistemas ÄKTA.
- Alta capacidad de unión, > 100 mg MAb/mL de resina
- Eliminación eficiente de agregados a alta carga de anticuerpos monoclonales
- Flexibilidad de diseño gracias a una gran ventana operativa de caudales y alturas de lecho para una optimización y escalado sencillos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Eliminación eficiente de agregados a alta carga de anticuerpos monoclonales |
| Caudal | <4 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de intercambio iónico |
| Tipo de ligando | Sulfoetil (S) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % |
| Fuerza de enlace | > 100 mg de AcM/ml de resina |
| Formato | Columna HiTrap™ |
| Presión máx. de funcionamiento | 5 bares (70 psi) |
| Tipo de columna | Columna preempacada |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Capto S ImpAct, 1 x 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.