Learn More
Cytiva Columnas Capto™ S IEX HiTrap™
Código de producto. 11733219 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Cantidad:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11733219 5 mL 5 x 5 mL paquete de 5
10034484 1 mL 5 x 1 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11733219 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544123
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Intercambiador de cationes de sulfoetil(S) fuerte
  • Medio de alto procesamiento para captura y purificación intermedia
  • Útil para la purificación a escala del proceso
  • Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de flujo y baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad
  • La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
  • La alta capacidad de unión dinámica se consigue mediante el recubrimiento del extensor de superficie de dextrano de la matriz de agarosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap Capto S, 5 x 5 ml
Material de columna Polipropileno
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Matriz Agarosa altamente entrecruzada con extensor de superficie de dextrano
Caudal <20 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) La columna de cromatografía HiTrap Capto S está preempaquetada con una resina moderna de intercambio de cationes fuerte para la purificación de proteínas a pequeña escala.
Tipo de ligando Grupo sulfonato
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 5 mL
Tamaño de partículas 90 μm (d50 V)
pH Desde 4 hasta 12
Cantidad 5 x 5 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto S 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol