Learn More
Cytiva Columna HiTrap™ Capto™ S
Código de producto. 16380896 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
16380896 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16380896 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29400458
 Artículo restringido
En stock
Preempaquetada con una resina moderna de intercambio de cationes fuerte para la purificación de proteínas a pequeña escala
  • La resina Capto S acopla un intercambiador de cationes fuerte de sulfoetil a una matriz de agarosa de flujo alto modificada químicamente
  • La matriz rígida de agarosa proporciona una mayor rigidez de las partículas sin comprometer el tamaño de los poros, lo que permite un alto volumen de lecho y la purificación de muestras viscosas a altas velocidades de flujo
  • La alta capacidad de unión dinámica se consigue mediante el recubrimiento del extensor de superficie de dextrano de la matriz de agarosa
  • La alta capacidad de unión, la alta velocidad de flujo y la baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad a escala del proceso.
  • Apto para el cribaje de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
  • Optimizado para la captura y purificación de proteínas intermedias
  • Práctico formato HiTrap para una fácil conexión a una jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía como un sistema ÄKTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna HiTrap™
Diámetro (métrico) 7 mm
Caudal <4 ml/min
Para utilizar con Purificación de proteínas a pequeña escala
Grupo de intercambio iónico Catión fuerte
Longitud (métrico) 25 mm
Tipo de ligando Sulfoetil (S)
Presión máxima 5 bares (70 psi)
pH Desde 4 hasta 12
Cantidad 1 unidad
Matriz Capto
Volumen (métrico) 1 mL
Técnica Cromatografía de intercambio iónico
Tipo de producto Columna preempaquetada
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto S, 1 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.