Learn More
Cytiva Columnas IEX HiTrap™ Capto™ Q ImpRes
Código de producto. 10734572 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Caudal:
<20 ml/min.
<4 mL/min
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal unitSize
10734572 5 x 1 mL <4 mL/min paquete de 5
11673074 5 x 5 mL <20 ml/min. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734572 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17547051
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Medio de alto rendimiento para la purificación de proteínas intermedia y de pulido
  • Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de caudal y una baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad en la escala del proceso
  • La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
  • Detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
  • Intercambiador de aniones fuertes de amina cuaternaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 1 ml
Caudal <4 mL/min
Para utilizar con (aplicación) La columna de cromatografía HiTrap Capto Q ImpRes está empaquetada con una resina moderna de intercambio de aniones fuerte para la purificación de proteínas de gran resolución, a pequeña escala.
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 5 x 1 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto Q ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.