Learn More
Cytiva Columna HiTrap™ Capto™ Q
Código de producto. 16350906 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16350906 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16350906 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29401107
 Artículo restringido
En stock
Preempaquetada con una resina moderna de intercambio de aniones fuerte para la purificación de proteínas a pequeña escala
  • Capto La resina Q acopla un intercambiador de aniones fuerte de amonio cuaternario (Q) a una matriz de agarosa de alto flujo modificada químicamente.
  • La matriz rígida de agarosa proporciona una mayor rigidez de las partículas sin comprometer el  tamaño de los poros para permitir un alto volumen de lecho y la purificación de muestras viscosas a altos caudales.
  • La alta capacidad de unión dinámica se consigue mediante el recubrimiento del extensor de superficie de dextrano de la matriz de agarosa
  • La alta capacidad de unión, la alta velocidad de flujo y la baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad a escala del proceso
  • Apto para el cribaje de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
  • Optimizado para la captura y purificación de proteínas intermedias
  • Conveniente HiTrap Formato para una fácil conexión a una jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía como un sistema ÄKTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Matriz Agarosa de caudal alto con un extensor de superficie Dextran
Caudal <4 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio iónico
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Fuerza de enlace > 100 mg de BSA/ml de medio, > 150 mg de ovoalbúmina/ml de medio
Presión máx. de funcionamiento 5 bares (70 psi)
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (métrico) 1 mL
pH Desde 2 hasta 12
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 25 mm
Grupo de intercambio iónico Anión fuerte, amonio cuaternario (Q)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto Q, 1 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.