Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Código de producto. 15958862 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del lecho (métrico):
1 mL
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
15958862 1 mL paquete de 5
15968862 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15958862 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17549911
 Artículo restringido
En stock
Para la purificación de ADN superenrollado de alta calidad para terapia génica y aplicaciones de vacunas de ADN
  • Purificación de alto flujo de ADN superenrollado desde la escala de investigación hasta la producción de cGMP
  • Diseño de proceso flexible gracias a la gran ventana operativa de velocidades de flujo y alturas de lecho
  • Mayor rendimiento para mejorar la productividad y la economía de procesos
  • Las propiedades hidrófilas de la matriz de base impiden la unión no específica.
  • Resina BioProcess apta para aplicaciones industriales
  • Purificación práctica a pequeña escala, desarrollo de procesos y escalado mediante columnas HiTrap™ preenvasadas
  • Capto™ PlasmidSelect se basa en una matriz de base rígida, que proporciona excelentes propiedades de flujo de presión a la producción de plásmidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ADN superenrollado desde la escala de investigación hasta la producción de cGMP
Tipo de producto Resina de cromatografía
Caudal < 4 ml/min. (máx.)
Presión máxima 5 bar (0,5 MPa)
Matriz Capto™ PlasmidSelect
Volumen del lecho (métrico) 1 mL
Cantidad de embalaje 5/Paq.
Diámetro (métrico) 0,7 cm
Longitud (métrico) 2,5 cm