Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl ImpRes
Código de producto. 15407840 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del lecho:
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Volumen del lecho Tamaño de la unidad
15407840 1 ml paquete de 5
1 options
La diferencia de temperatura entre el líquido que pasa por la columna y la temperatura ambiente en la habitación nunca debe ser mayor de 20 °C
Código de producto. 15407840 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17548411
 Artículo restringido
En stock
La diferencia de temperatura entre el líquido que pasa por la columna y la temperatura ambiente en la habitación nunca debe ser mayor de 20 °C
HiTrap Capto Phenyl ImpRes está preempaquetada con resinas BioProcess Capto Phenyl ImpRes para la detección y la purificación de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de interacción hidrófoba.
  • Resina de alto rendimiento para purificación de proteínas intermedia y de pulido, excelente opción para la purificación a escala de proceso
  • Columnas para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
  • Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de caudal y una baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad en la escala del proceso
  • La excelente estabilidad química permite la limpieza con todas las soluciones CIP estándar, incluido el hidróxido de sodio 1 M.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen del lecho 1 ml
    Caudal Hasta 220 cm/h en una columna de 1 m de diámetro con una altura de lecho 20 cm a 20 °C; medida utilizando tampones de proceso con la misma viscosidad que el agua a 300 kPa
    Altura (métrico) 25 mm
    Tipo de ligando Fenil
    Presión máxima 5 Bar [0,5 MPa] (70 psi)
    Tamaño de partículas 40 μm
    Intervalo de pH pH de 3 a 13
    Requisitos de almacenamiento 20 % de etanol de 4 °C a 30 °C
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • HiTrap Capto Phenyl ImpRes, 1 ml, 5 x 1 ml
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Líquido inflamable Categoría 3
    Indicaciones de peligro
    • H226-Líquidos y vapores inflamables.
    Consejos de prudencia
    • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
    • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
    • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
    • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.