Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Octil
Código de producto. 15529271 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15529271 5/Paq. paquete de 5
1 options
Código de producto. 15529271 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17546508
 Artículo restringido
En stock
Las columnas están preempaquetadas con medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC), utilizados en las etapas de captura e intermedia de la purificación de proteínas
  • Productividad y economía de procesos mejoradas en las operaciones posteriores
  • Caudales muy altos y procesamiento de grandes volúmenes de muestras
  • Excelente estabilidad química
  • Concentración de ligando: ∼5 μmol/ml de resina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Tipo de producto Columna preempacada
Caudal ≥600 cm/h
Para utilizar con (aplicación) Verificación inicial y optimización adicional mediante un sistema de cromatografía
Cantidad 5/Paq.
Tipo de ligando Octil
Tipo de medios Capto™ Octil
Tamaño de partículas ∼75 μm
Intervalo de pH De 3 a 13
Línea de productos HiTrap
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto Octyl 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol