Learn More
Cytiva Columnas HiTrap Capto MMC
Código de producto. 11748408 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diámetro interior (imperial):
0,27 in
0,62 in
Caudal:
<4 mL/min
300 KPa a 600 cm/h
Presión máxima:
3bar
44bar
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (imperial) Caudal Presión máxima Tamaño de la unidad
11748408 5 x 5mL 0,62 in 300 KPa a 600 cm/h 3bar paquete de 5
10480315 5 x 1mL 0,27 in <4 mL/min 44bar paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11748408 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11003275
 Artículo restringido
En stock
HiTrap Capto MMC está preenvasado con Capto MMC, un medio multimodal de intercambio iónico BioProcess. La funcionalidad multimodal proporciona una selectividad diferente en comparación con los intercambiadores de iones tradicionales y une proteínas con un
  • Alta capacidad de unión dinámica a alta conductividad.
  • La selectividad permite la unión en presencia de sal.
  • Alta capacidad de procesamiento.
  • HiTrap Capto MMC se puede utilizar para unir proteínas a la conductividad del material de alimentación y para resolver retos específicos de purificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón acuoso
Tipo de producto Columna HiTrap Capto MMC
Volumen del lecho 5 ml
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Cantidad 5 x 5mL
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 25 mm
Caudal 300 KPa a 600 cm/h
Material Polipropileno
Presión máxima 3bar
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas 75 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada
Contenido y almacenamiento 4° hasta 30 °C
Tipo de columna Columna de afinidad
Para utilizar con (aplicación) Una las proteínas a la conductividad del material de alimentación y resuelva desafíos específicos de purificación
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • hitrap capto MMC 5ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol