Learn More
Cytiva Columna HiTrap™ Capto™ MMC
Código de producto. 16340906 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
16340906 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16340906 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29400465
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Preenvasada con una resina de cromatografía de intercambio iónico multimodal para carga directa de materias primas aclaradas
  • Preenvasado con una resina multimodal de intercambio iónico BioProcess que ofrece una selectividad diferente en comparación con los intercambiadores de iones tradicionales
  • Puede unir proteínas con una fuerza iónica alta o baja
  • La resina puede utilizarse para la carga directa de materias primas aclaradas, sin dilución previa para reducir la conductividad del material de partida
  • Se puede utilizar para unir proteínas a la conductividad del material de alimentación y para resolver retos específicos de purificación.
  • Para minimizar la tediosa preparación de muestras, el filtro superior de HiTrap Capto MMC está optimizado para cargar lisado celular sin aclarar con ultrasonidos directamente en la columna
  • El ligando contiene un grupo carboxilo, debido a esto, el intercambiador de cationes es débil, lo que puede hacer que interactúe con las proteínas de muchas maneras diferentes
  • Alta capacidad de unión dinámica a alta conductividad
  • La selectividad permite la unión en presencia de sal
  • Alta capacidad de procesamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro (métrico) 7 mm
Caudal <4 ml/min
Para utilizar con Carga directa de materias primas aclaradas
Grupo de intercambio iónico Intercambiador multimodal de cationes débiles
Longitud (métrico) 25 mm
Presión máxima 5 bares (70 psi)
Tamaño de partículas 75 μm
pH Desde 2 hasta 14
Cantidad 1 unidad
Temperatura De 4 °C a 30 °C
Capacidad de unión > 45 mg de BSA/ml de medio
Matriz Agarosa muy entrecruzada
Volumen (métrico) 1 mL
Técnica Cromatografía de intercambio iónico multimodal
Tipo de producto Columna preempaquetada
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Capto MMC, 1 x 1 ml
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol