Descripción
- HiTrap Capto DEAE tiene un intercambiador de aniones dietilaminoetil débil acoplado a una matriz de agarosa de flujo alto modificada químicamente
- La matriz de agarosa modificada proporciona una mayor rigidez de las partículas sin comprometer el tamaño de los poros, lo que permite una mayor flexibilidad en las aplicaciones a escala de procesos
- La alta capacidad de unión dinámica se consigue mediante el recubrimiento del extensor de superficie de dextrano de la matriz de agarosa
- Para su uso en la detección y purificación de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX)
- Resina de alto rendimiento para la captura y purificación intermedia, excelente elección para la purificación a escala de proceso
- La alta capacidad de unión, la alta velocidad de flujo y la baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad a escala del proceso.
- La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna HiTrap™ |
| Diámetro (métrico) | 7 mm |
| Caudal | <4 ml/min |
| Grupo de intercambio iónico | Anión débil |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Tipo de ligando | DEAE |
| Presión máxima | 5 bares (70 psi) |
| pH | De 2 a 12 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Matriz | Capto |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Capto DEAE, 1 x 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.