Learn More
Beschreibung
- Columnas HiTrap preempaquetadas para un cribado sencillo y un cómodo desarrollo de procesos, así como purificación a pequeña escala
- Capto Core 700 es un novedoso medio de cromatografía de gránulos en capas que consiste en una capa externa porosa y un núcleo activado por ligando.
- Los ligandos de octilamina que se encuentran en el núcleo de los gránulos son multimodales, siendo ambos hidrófobos y cargados positivamente.
- Estos ligandos internalizados unen las impurezas fuertemente sobre un amplio rango de pH y concentraciones de sal.
- Los poros de la capa exterior del gránulo impiden que los objetivos grandes (Mr > 700 000) se unan a los ligandos, mientras que las impurezas más pequeñas pueden entrar libremente en los gránulos donde se capturan.
- Alta capacidad y productividad en modo de flujo
- Amplia ventana operativa de pH y conductividad
Spezifikation
Spezifikation
| Formato de columna | Columna HiTrap™ |
| Diámetro (métrico) | 7 mm |
| Caudal | <4 ml/min |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Presión máxima | 5 bares (70 psi) |
| pH | Desde 2 hasta 14 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Temperatura | De 4 °C a 30 °C |
| Capacidad de unión | ∼13 mg de ovoalbúmina/ml de medio |
| Matriz | Agarosa de caudal alto |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap Capto Core 700, 1 x 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?