Spécification
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Caudal | Hasta 220 cm/h en una columna de 1 m de diámetro con una altura de lecho 20 cm a 20 °C; medida utilizando tampones de proceso con la misma viscosidad que el agua a 300 kPa. |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de interacción hidrófoba |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Tipo de ligando | Butilo |
| Presión máxima | 5 Bar [0,5 MPa] (70 psi) |
| Tamaño de partículas | 40 μm |
| Intervalo de pH | pH de 3 a 13 |
| Requisitos de almacenamiento | 20 % de etanol de 4 °C a 30 °C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiTrap Capto Butyl ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?