Learn More
Cytiva HiTrap Capto butil
Código de producto. 15509244 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del lecho:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del lecho Tamaño de la unidad
15509244 1 ml paquete de 5
15519244 5 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15509244 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17545908
 Artículo restringido
En stock
Capto fenil (High sub) y Capto butil son resinas de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) utilizadas en las etapas de captura e intermedia de purificación de proteínas
  • Ligando alifático acoplado con un espaciador flexible para laboratorio y aplicaciones de procesos que requieren una resina HIC con baja hidrofobicidad a la resina.
  • La matriz muy rígida permite caudales elevados, alturas de lecho largas y un rendimiento más rápido.
  • Mejora la productividad y la economía de procesos en las operaciones posteriores.
  • La gama de especificaciones estrecha garantiza un rendimiento sólido en procesos sensibles.
  • La excelente estabilidad química permite la limpieza con todas las soluciones CIP estándar, incluido el hidróxido de sodio 1 M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Caudal < 600 cm/h
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de interacción hidrófoba
Cantidad 5 × 1 ml
Altura (métrico) 25 mm
Requisitos de almacenamiento De 4 C a 30 °C, etanol al 20 %
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto Butyl 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.