Learn More
Cytiva Columna de cromatografía multimodal Capto™ Adhere Impres HiTrap™
Código de producto. 15191546 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
40 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
15191546 40 μm paquete de 5
1 options
Código de producto. 15191546 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17371510
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Includes
Certificado de análisis
Columna lista para su uso en la detección y purificación de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX)
  • Preempaquetada con el medio multimodal de fuerte intercambio iónico Capto adhere ImpRes BioProcess™
  • Sus gránulos de alta resolución y la selectividad de su ligando garantizan un alto rendimiento
  • Elimina de forma eficiente los agregados, virus y principales contaminantes en los procesos de AcM
  • Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución
  • Puede unir proteínas con una fuerza iónica alta o baja
  • Elimina de forma eficiente contaminantes como el ADN, las proteínas de las células huésped (HCP), la proteína A lixiviada, los agregados y los virus
  • Permite un pulido eficaz de alta resolución de AcM
  • Permite la separación de variantes cargadas con AcM
Evitar el uso de agentes oxidantes y detergentes aniónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis
Para utilizar con (aplicación) Purificación de AcM
Grupo de intercambio iónico Anión
Presión máxima 43,51 psi
Tamaño de partículas 40 μm
Tipo Columna para cromatografía
Grosor de película 40 μm
Material Polipropileno
Material de embalaje HiTrap
Diámetro interior (métrico) 7,7 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • hitrap capto adhere impres
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol