Descripción
- La funcionalidad multimodal de Capto Adhere ImpRes ofrece una selectividad diferente comparada con las columnas de intercambio iónico tradicionales
- Diseñada para permitir un pulido eficaz de alta resolución de AcM en el segundo o tercer paso de un esquema de purificación aguas tras el paso de captura de la proteína A
- Elimina de forma eficiente contaminantes como el ADN, las proteínas de las células huésped (HCP), la proteína A lixiviada, los agregados y los virus
- Una excelente elección para la purificación de AcM y otras biomoléculas con alto contenido de agregados
- Puede unir proteínas con una fuerza iónica alta o baja
- Altos rendimientos obtenidos a través de los gránulos de alta resolución y la selectividad del ligando
- Ideal para el cribado de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 7 mm |
| Caudal | <4 ml/min |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Tipo de ligando | Intercambiador aniónico fuerte multimodal |
| Presión máxima | 5 bares (70 psi) |
| pH | Desde 3 hasta 12 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Capacidad de unión | 45 a 85 mg de AcM/ml |
| Matriz | Agarosa de caudal alto |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Capto adhere ImpRes
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol