Descripción
- Un intercambiador de aniones fuerte con funcionalidad multimodal
- Diseñado para la purificación post-proteína A de anticuerpos monoclonales
- La eliminación de la proteína A lixiviada, los agregados, las proteínas de las células huésped, los ácidos nucleicos y los virus de los anticuerpos monoclonales se realiza en modo de flujo en el que los anticuerpos pasan directamente a través de la columna mientras se adsorben los contaminantes
- Para un rendimiento óptimo de Capto Adhere se requiere la detección/optimización de las condiciones de carga
- Alta capacidad y productividad en modo de flujo
- Ahorro de tiempo y costes operativos con un proceso de cromatografía en dos pasos
- Amplia ventana operativa de pH y conductividad
- Columnas HiTrap preempaquetadas para una detección sencilla y un desarrollo de procesos cómodo
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 7 mm |
| Caudal | <4 ml/min |
| Para utilizar con | Eliminación de contaminantes a los niveles de formulación en purificación post proteína A |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Potente intercambiador de aniones con funcionalidad multimodal |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Tipo de ligando | N-bencil metil etanolamina |
| Presión máxima | 5 bares (70 psi) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Matriz | Capto |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Capto adhere, 1 x 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.