Learn More
Cytiva Columnas de butilo FF HiTrap™
Código de producto. 11525035 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 × 1 ml
5 × 5 ml
Volumen del lecho:
1 ml
5 ml
Diámetro interior (métrico):
7 mm
16 mm
Caudal:
< 1 ml/min
< 5 ml/min
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Caudal Tamaño de la unidad
11525035 5 × 5 ml 5 ml 16 mm < 5 ml/min paquete de 5
10054244 5 × 1 ml 1 ml 7 mm < 1 ml/min paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11525035 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17519701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Columnas preempaquetadas para separaciones rápidas y prácticas
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
  • Disponible en tamaños de 1 ml y 5 ml.
  • Caudales altos y altas capacidades
  • Ampliación sencilla mediante la conexión de columnas en serie
  • Caudales máximos: 4 ml/min para columnas de 1 ml y 20 ml/min para columnas de 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 ml
Diámetro interior (imperial) 0,629 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Tipo de producto Butilo FF HiTrap
Caudal < 5 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala.
Cantidad 5 × 5 ml
Altura (imperial) 0,984 in
Altura (métrico) 25 mm
Tipo de ligando Butilo
Material Polipropileno
Tipo de medios Butil Sepharose 4 Fast Flow
Presión máxima 5 Bar [0,5 MPa] (70 psi)
Tamaño de partículas 45 a 165 μm
Intervalo de pH De 3 a 13
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 4 %
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Butyl FF 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.